Chlorure de 3,4-difluorobenzènesulfonyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3,4-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
L17816.03 L17816.06
L17816.03EA 45.3 EUR InStock
L17816.03 L17816.06
Chlorure de 3,4-difluorobenzènesulfonyle ≥97%
Chlorure de 3,4-difluorobenzènesulfonyle
Purity: 97% CAS No.: 145758-05-0 Molecular Formula: C6H3ClF2O2S Formula Weight: 212.60 Refractive Index: 1.5140 Boiling Point: 105°/15mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00153120
Formule: C₆H₃ClF₂O₂S
MW: 212,6 g/mol
Point d'ébullition: 105 °C (15 mmHg)
Densité: 1.586
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153120
Numéro CAS: 145758-05-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité