Chlorure de 3,4-difluorobenzènesulfonyle
Synonyms: 3,4-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
CFF612.5 004781-5G 004781-25G
CHMPCFF612.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF612.5 FLUO004781-5G FLUO004781-25G
Chlorure de 3,4-difluorobenzènesulfonyle
Chlorure de 3,4-difluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃ClF₂O₂S
MW: 212,6 g/mol
Point d'ébullition: 105 °C (15 mmHg)
Densité: 1.586 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00153120
Numéro CAS: 145758-05-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité