Chlorure de 3,5-difluorobenzènesulfonyle
Synonyms: 3,5-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
013068-5G 013068-25G
FLUO013068-5GEA 0 EUR InStock
FLUO013068-5G FLUO013068-25G
Chlorure de 3,5-difluorobenzènesulfonyle
Chlorure de 3,5-difluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃ClF₂O₂S
MW: 212,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD02091378
Numéro CAS: 210532-25-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité