Chlorure de 4-fluorobenzènesulfonyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO119350250EA 55.2 EUR InStock
ACRO119350250 ACRO119351000
Chlorure de 4-fluorobenzènesulfonyle 98%
Chlorure de 4-fluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₄ClFO₂S
MW: 194,61 g/mol
Point d'ébullition: 95…96 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 29…34 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007438
Numéro CAS: 349-88-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex Cl)
GC ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité