Chlorure de pentafluorobenzènesulfonyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzenesulphonyl chloride, Pentafluorobenzene-1-sulphonyl chloride
147110250 AC14711.1 AC14711.10 AC14711.50 147110050
ACRO147110250EA 230 EUR InStock
ACRO147110250 MAYBAC14711.1 MAYBAC14711.10 MAYBAC14711.50 ACRO147110050
Chlorure de pentafluorobenzènesulfonyle 99%
Chlorure de pentafluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆ClF₅O₂S
MW: 266,58 g/mol
Point d'ébullition: 211 °C (760 mmHg)
Densité: 1.796 g/cm³
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007427
Numéro CAS: 832-53-1
EINECS: 212-620-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité