Chlorure de pentafluorobenzènesulfonyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzenesulphonyl chloride, Pentafluorobenzene-1-sulphonyl chloride
A17676.03 A17676.06 A17676.14
A17676.03EA 26.8 EUR InStock
A17676.03 A17676.06 A17676.14
Chlorure de pentafluorobenzènesulfonyle ≥98%
Chlorure de pentafluorobenzènesulfonyle
Purity: 98+% CAS No.: 832-53-1 Molecular Formula: C6ClF5O2S Formula Weight: 266.57 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.4790 Boiling Point: 210-211° Beilstein Reference: 2142325 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00007427
Formule: C₆ClF₅O₂S
MW: 266,58 g/mol
Point d'ébullition: 210…211 °C
Densité: 1.796
Point d'éclair: 90 °C (194 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007427
Numéro CAS: 832-53-1
EINECS: 212-620-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité