Chlorure de pentafluorobenzènesulfonyle
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzenesulphonyl chloride, Pentafluorobenzene-1-sulphonyl chloride
006949-5G 006949-25G
FLUO006949-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006949-5G FLUO006949-25G
Chlorure de pentafluorobenzènesulfonyle
Chlorure de pentafluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆ClF₅O₂S
MW: 266,58 g/mol
Point d'ébullition: 210 °C (1013 hPa)
Densité: 1.79 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007427
Numéro CAS: 832-53-1
EINECS: 212-620-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité