Chlorure de 4-iodobenzoyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: p-Iodobenzoyl chloride
B25388.06 B25388.14 B25388.22
B25388.06EA 44.6 EUR InStock
B25388.06 B25388.14 B25388.22
Chlorure de 4-iodobenzoyle ≥98%
Chlorure de 4-iodobenzoyle
Purity: 98% CAS No.: 1711-02-0 Molecular Formula: C7H4ClIO Formula Weight: 266.47 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 61-65° Boiling Point: 120-121°/1mm Beilstein Reference: 774718 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00001058
Formule: C₇H₄ClIO
MW: 266,47 g/mol
Point d'ébullition: 120…121 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 61…65 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001058
Numéro CAS: 1711-02-0
EINECS: 216-974-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité