2-Iodobenzoate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-iodobenzoate, 2-Iodobenzoic acid methyl ester
A13204.09 A13204.18
A13204.09EA 29.4 EUR InStock
A13204.09 A13204.18
2-Iodobenzoate de méthyle ≥98%
2-Iodobenzoate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 610-97-9 Molecular Formula: C8H7IO2 Formula Weight: 262.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6040 Boiling Point: 274° Beilstein Reference: 2206859 MDL No.: MFCD00016351
Formule: C₈H₇IO₂
MW: 262,05 g/mol
Point d'ébullition: 274 °C
Densité: 1.730
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016351
Numéro CAS: 610-97-9
EINECS: 210-243-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité