3-Iodobenzoate d'éthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14210.18EA 231 EUR InStock
A14210.18 A14210.09
3-Iodobenzoate d'éthyle ≥99%
3-Iodobenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₉IO₂
MW: 276,07 g/mol
Point d'ébullition: 272 °C
Densité: 1,660
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044769
Numéro CAS: 58313-23-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité