4-Iodobenzoate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14570.09 A14570.18 A14570.30
A14570.09EA 53.1 EUR InStock
A14570.09 A14570.18 A14570.30
4-Iodobenzoate d'éthyle ≥98%
4-Iodobenzoate d'éthyle
Purity: 98% CAS No.: 51934-41-9 Molecular Formula: C9H9IO2 Formula Weight: 276.08 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5880 Boiling Point: 283° Beilstein Reference: 2208568 MDL No.: MFCD00017344
Formule: C₉H₉IO₂
MW: 276,07 g/mol
Point d'ébullition: 283 °C
Densité: 1.660
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017344
Numéro CAS: 51934-41-9
EINECS: 429-550-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité