4-Iodobenzoate d'éthyle
Synonyms: Ethyl 4-iodobenzoate, 4-Iodobenzoic acid ethyl ester
005465-25G 005465-100G
FLUO005465-25GEA 0 EUR InStock
FLUO005465-25G FLUO005465-100G
4-Iodobenzoate d'éthyle
4-Iodobenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₉IO₂
MW: 276,07 g/mol
Point d'ébullition: 281 °C (1013 hPa)
Densité: 1,655 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00017344
Numéro CAS: 51934-41-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité