4-Iodobenzoate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A19342.09 A19342.18 A19342.30
A19342.09EA 45.3 EUR InStock
A19342.09 A19342.18 A19342.30
4-Iodobenzoate de méthyle ≥98%
4-Iodobenzoate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 619-44-3 Molecular Formula: C8H7IO2 Formula Weight: 262.05 Melting Point: 114-116° MDL No.: MFCD00016353
Formule: C₈H₇IO₂
Point d'ébullition: 276 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 114…116 °C
Densité: 2.02 g/cm³ (10 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016353
Numéro CAS: 619-44-3
EINECS: 210-597-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité