Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isothiocyanate de 3-iodophényle ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Iodo-3-isothiocyanatobenzène

L10235.06EA 135 EUR InStock
L10235.06
Isothiocyanate de 3-iodophényle ≥98%
Isothiocyanate de 3-iodophényle


Formule: C₇H₄INS
MW: 261,09 g/mol
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 44…47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041074
Numéro CAS: 3125-73-3
EINECS: 000-000-0
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité