4-Iodophénétole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Iodophenyl ethyl ether, 1-Ethoxy-4-iodobenzene, 1-Iodo-4-ethoxybenzene
B21644.14 B21644.06
B21644.14EA 291 EUR InStock
B21644.14 B21644.06
4-Iodophénétole ≥97%
4-Iodophénétole
Purity: 97% CAS No.: 699-08-1 Molecular Formula: C8H9IO Formula Weight: 248.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5970 Melting Point: 26-29° Boiling Point: 133-134°/19mm Beilstein Reference: 2042067 MDL No.: MFCD00061124
Formule: C₈H₉IO
MW: 248,06 g/mol
Point d'ébullition: 133…134 °C (19 mmHg)
Point de fusion: 26…29 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061124
Numéro CAS: 699-08-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité