2-Iodothioanisole
Synonyms: (2-Iodophenyl)(methyl)sulphane, 2-Iodophenyl methyl sulphide, 1-Iodo-2-(methylthio)benzene
003738-5G 003738-25G
FLUO003738-5GEA 0 EUR InStock
FLUO003738-5G FLUO003738-25G
2-Iodothioanisole
2-Iodothioanisole
Formule: C₇H₇IS
MW: 250,1 g/mol
Point d'ébullition: 173 °C (20 mmHg)
Numéro MDL: MFCD00051611
Numéro CAS: 33775-94-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité