Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Iodothioanisole

Synonyms: (4-Iodophenyl)(methyl)sulphane, 4-Iodophenyl methyl sulphide, 1-Iodo-4-(methylthio)benzene

008044-5G 008044-25G
FLUO008044-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008044-5G FLUO008044-25G
4-Iodothioanisole
4-Iodothioanisole


Formule: C₇H₇IS
MW: 250,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041454
Numéro CAS: 35371-03-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité