Chlorure de 4-iodobenzènesulfonyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO207290250EA 181 EUR InStock
ACRO207290250 ACRO207290050
Chlorure de 4-iodobenzènesulfonyle 97%
Chlorure de 4-iodobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₄ClIO₂S
MW: 302,52 g/mol
Point de fusion: 80…84 °C
Numéro MDL: MFCD00007441
Numéro CAS: 98-61-3
ONU: 1759
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 84 °C
Titration Argentometric ≥96.0 % (ex Cl)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité