N,N-Dibutylaniline 97%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
304468-25G 304468-5G
304468-25GEA 119 EUR InStock
304468-25G 304468-5G
N,N-Dibutylaniline 97%, Sigma-Aldrich®
N,N-Dibutylaniline
Formule: (C₆H₅)N(CH₂CH₂CH₂CH₃)₂
Point d'ébullition: 265…275 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –32 °C
Densité: 0.90368 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00035799
Numéro CAS: 613-29-6
EINECS: 210-335-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38a3e65aa15185e96e3abc62066d76e1c534fb28&vid=450a621e99bcb5a55204e2689a1323e01ef18f07&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Colourless to Yellow to Green
Appearance (Form) Liquid
Infrared spectrum Conforms to Structure
Purity (GC) ≥96.5%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité