4-Amino-N,N-diméthylaniline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N,N-Dimethylbenzene-p-diamine, N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamine, N,N-Dimethylbenzene-1,4-diamine, N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine
408460050 408460250 408461000 408465000
ACRO408460050EA 39.9 EUR InStock
ACRO408460050 ACRO408460250 ACRO408461000 ACRO408465000
4-Amino-N,N-diméthylaniline 97%
4-Amino-N,N-diméthylaniline
Formule: C₈H₁₂N₂
MW: 136,2 g/mol
Point d'ébullition: 262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 35 °C
Densité: 1.09 g/cm³
Point d'éclair: 130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007860
Numéro CAS: 99-98-9
EINECS: 202-807-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,33280
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark brown to black Fused mass or liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité