3-(Diéthylamino)phénol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO146631000EA 36.3 EUR InStock
ACRO146631000
3-(Diéthylamino)phénol 99%
3-(Diéthylamino)phénol
Formule: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,24 g/mol
Point d'ébullition: 170 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 70…73 °C
Point d'éclair: 141 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002265
Numéro CAS: 91-68-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Pink to red to grey-brown Flakes or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 73 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité