3-(Diméthylamino)phénol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO115865000EA 663 EUR InStock
ACRO115865000 ACRO115861000 ACRO115860250
3-(Diméthylamino)phénol 97%
3-(Diméthylamino)phénol
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Point de fusion: 80…85 °C
Point d'éclair: 148 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00002264
Numéro CAS: 99-07-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey to brown to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥98.5 %
GC Xylene isomers plus Ethylbenzene (Ethylbenzene not to exceed 25%)
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Sulfur compounds (as S) ≤0.003 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité