Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N,N',N'-Tétraméthyl-p-phénylenediamine

Fournisseur: Molekula
Synonyms: TMPDN,N,N',N'-Tétraméthyl-1,4-phénylenediamine

MOLE18154918-25GEA 0 EUR InStock
MOLE18154918-25G
N,N,N',N'-Tétraméthyl-p-phénylenediamine
N,N,N',N'-Tétraméthyl-p-phénylenediamine


Formule: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164,25 g/mol
Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 48…50 °C
Densité: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008309
Numéro CAS: 100-22-1
ONU: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09367
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité