Isocyanate de 4-nitrophényle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Isocyanato-4-nitrobenzene
A11194.03 A11194.06 A11194.14
A11194.03EA 29.9 EUR InStock
A11194.03 A11194.06 A11194.14
Isocyanate de 4-nitrophényle ≥97%
Isocyanate de 4-nitrophényle
Purity: 97% CAS No.: 100-28-7 Molecular Formula: C7H4N2O3 Formula Weight: 164.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 56-59° Boiling Point: 137-138°/11mm Beilstein Reference: 389516 UN No.: 3335 MDL No.: MFCD00007306
Formule: C₇H₄N₂O₃
MW: 164,12 g/mol
Point d'ébullition: 137…138 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 56…59 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007306
Numéro CAS: 100-28-7
EINECS: 202-836-3
ONU: 3335
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité