Isocyanate de 3-méthoxyphényle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
221160050 221160250
ACRO221160050EA 45.1 EUR InStock
ACRO221160050 ACRO221160250
Isocyanate de 3-méthoxyphényle 99%
Isocyanate de 3-méthoxyphényle
Formule: C₈H₇NO₂
Point d'ébullition: 94…95 °C (10 mmHg)
Densité: 1.13 g/cm³
Point d'éclair: 96 °C
Numéro MDL: MFCD00002019
Numéro CAS: 18908-07-1
EINECS: 242-658-3
ONU: 2206
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5420 to 1.5440 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité