Isocyanate de 4-méthoxyphényle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Isocyanato-4-methoxybenzene
218760050 218760250
ACRO218760050EA 61.9 EUR InStock
ACRO218760050 ACRO218760250
Isocyanate de 4-méthoxyphényle 99%
Isocyanate de 4-méthoxyphényle
Formule: C₈H₇NO₂
MW: 149,15 g/mol
Point d'ébullition: 106…110 °C (16 mmHg)
Densité: 1.15 g/cm³
Point d'éclair: 98 °C
Numéro MDL: MFCD00002026
Numéro CAS: 5416-93-3
EINECS: 226-513-1
ONU: 2206
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité