Isocyanate de 4-méthoxyphényle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Isocyanato-4-methoxybenzene
A16805.06 A16805.14
A16805.06EA 63.4 EUR InStock
A16805.06 A16805.14
Isocyanate de 4-méthoxyphényle ≥98%
Isocyanate de 4-méthoxyphényle
Purity: 98% CAS No.: 5416-93-3 Molecular Formula: C8H7NO2 Formula Weight: 149.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.5470 Odour: Pungent Boiling Point: 119-120°/20mm Beilstein Reference: 471920 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00002026
Formule: C₈H₇NO₂
MW: 149,15 g/mol
Point d'ébullition: 119…120 °C (20 mmHg)
Densité: 1.151
Point d'éclair: 98 °C (208 °F)
Numéro MDL: MFCD00002026
Numéro CAS: 5416-93-3
EINECS: 226-513-1
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité