Isocyanate de 2,4-dimethoxyphényle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Isocyanato-2,4-dimethoxybenzene
L09762.06 L09762.03
L09762.06EA 89.4 EUR InStock
L09762.06 L09762.03
Isocyanate de 2,4-dimethoxyphényle ≥97%
Isocyanate de 2,4-dimethoxyphényle
Purity: 97% CAS No.: 84370-87-6 Molecular Formula: C9H9NO3 Formula Weight: 179.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5475 Melting Point: 31-32° Boiling Point: 139-141°/11mm Beilstein Reference: 1106649 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00002005
Formule: C₉H₉NO₃
MW: 179,18 g/mol
Point d'ébullition: 139…141 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 31…32 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00002005
Numéro CAS: 84370-87-6
EINECS: 282-747-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité