Isocyanate de 2,5-dimethoxyphényle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L11381.06EA 78.2 EUR InStock
L11381.06 L11381.14 L11381.03
Isocyanate de 2,5-dimethoxyphényle ≥99%
Isocyanate de 2,5-dimethoxyphényle
Formule: C₉H₉NO₃
MW: 179,18 g/mol
Point d'ébullition: 152…154 °C (26 mmHg)
Point de fusion: 38…42 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00002006
Numéro CAS: 56309-62-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité