Isothiocyanate de phényle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07028.0100 8.07028.0250 8.07028.0025
8.07028.0100EA 97.7 EUR InStock
8.07028.0100 8.07028.0250 8.07028.0025
Isothiocyanate de phényle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Isothiocyanate de phényle
Formule: C₇H₅NS
Point d'ébullition: 221 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –21 °C
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004798
Numéro CAS: 103-72-0
EINECS: 203-138-1
ONU: 2206
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,07450
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble,(decomposition)
Melting Point -21 °C
Molar Mass 135.18 g/mol
Boiling Point 221 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10 hPa (20 °C)
Flash Point 87 °C
Refractive Index 1.6497 (20 °C, 589 nm)
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Synonyms Isothiocyanic acid phenyl ester, PTC
Hill Formula C7H5NS
Chemical Formula C6H5NCS
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité