Isothiocyanate de 3-nitrophényle
Synonyms: 1-Isothiocyanato-3-nitrobenzene, m-Nitrophenylisothiocyanat
009550-1G 009550-5G
FLUO009550-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009550-1G FLUO009550-5G
Isothiocyanate de 3-nitrophényle
Isothiocyanate de 3-nitrophényle
Formule: C₇H₄N₂O₂S
MW: 180,19 g/mol
Point d'ébullition: 275…280 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 60.5 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041245
Numéro CAS: 3529-82-6
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité