Isothiocyanate de 2-méthoxy-5-nitrophényle
009511-1G 009511-5G
FLUO009511-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009511-1G FLUO009511-5G
Isothiocyanate de 2-méthoxy-5-nitrophényle
Isothiocyanate de 2-méthoxy-5-nitrophényle
Formule: C₈H₆N₂O₃S
MW: 210,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060634
Numéro CAS: 71793-51-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité