Isothiocyanate de 2-éthoxyphényle
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBTL00819.50EA 0 EUR InStock
MAYBTL00819.50 MAYBTL00819EA MAYBTL00819.1
Isothiocyanate de 2-éthoxyphényle
Isothiocyanate de 2-éthoxyphényle
Formule: C₉H₉NOS
MW: 179,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00046793
Numéro CAS: 23163-84-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité