Isothiocyanate de 2-éthoxyphényle
Synonyms: 2-Ethoxyphenylisothiocyanate
008941-5G 008941-25G
FLUO008941-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008941-5G FLUO008941-25G
Isothiocyanate de 2-éthoxyphényle
Isothiocyanate de 2-éthoxyphényle
Formule: C₉H₉NOS
MW: 179,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00046793
Numéro CAS: 23163-84-0
EINECS: 245-468-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité