Isothiocyanate de 2-méthoxyphényle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L11799.06 L11799.14
L11799.06EA 77.2 EUR InStock
L11799.06 L11799.14
Isothiocyanate de 2-méthoxyphényle ≥98%
Isothiocyanate de 2-méthoxyphényle
Purity: 98% CAS No.: 3288-04-8 Molecular Formula: C8H7NOS Formula Weight: 165.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6443 Odour: Pungent Boiling Point: 267° Beilstein Reference: 638293 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00011675
Formule: C₈H₇NOS
MW: 165,22 g/mol
Point d'ébullition: 267 °C
Densité: 1.196
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011675
Numéro CAS: 3288-04-8
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité