Isothiocyanate de 2-méthoxyphényle
001276-5G 001276-25G
FLUO001276-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001276-5G FLUO001276-25G
Isothiocyanate de 2-méthoxyphényle
Isothiocyanate de 2-méthoxyphényle
Formule: C₈H₇NOS
MW: 165,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011675
Numéro CAS: 3288-04-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité