Isothiocyanate de 3-méthoxyphényle
Synonyms: 3-Methoxyphenylisothiocyanate
009513-25G 009513-5G
FLUO009513-25GEA 0 EUR InStock
FLUO009513-25G FLUO009513-5G
Isothiocyanate de 3-méthoxyphényle
Isothiocyanate de 3-méthoxyphényle
Formule: C₈H₇NOS
MW: 165,22 g/mol
Point d'ébullition: 84 °C (1 mmHg)
Densité: 1,1788 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00040335
Numéro CAS: 3125-64-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité