Isothiocyanate de 4-méthoxyphényle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Methoxyphenylisothiocyanate
A15331.04 A15331.09 A15331.18
A15331.04EA 37 EUR InStock
A15331.04 A15331.09 A15331.18
Isothiocyanate de 4-méthoxyphényle ≥98%
Isothiocyanate de 4-méthoxyphényle
Purity: 98% CAS No.: 2284-20-0 Molecular Formula: C8H7NOS Formula Weight: 165.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6489 Odour: Pungent Melting Point: 18-20° Boiling Point: 279-281° Beilstein Reference: 606967 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00011676
Formule: C₈H₇NOS
MW: 165,22 g/mol
Point d'ébullition: 279…281 °C
Point de fusion: 18…20 °C
Densité: 1.196
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011676
Numéro CAS: 2284-20-0
EINECS: 218-921-3
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité