Isothiocyanate de 4-méthoxyphényle
Synonyms: 4-Methoxyphenylisothiocyanate
001278-25G 001278-5G
FLUO001278-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001278-25G FLUO001278-5G
Isothiocyanate de 4-méthoxyphényle
Isothiocyanate de 4-méthoxyphényle
Formule: C₈H₇NOS
MW: 165,22 g/mol
Point d'ébullition: 279…281 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 17…19 °C
Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011676
Numéro CAS: 2284-20-0
EINECS: 218-921-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité