Isothiocyanate de 2,4-diméthoxyphényle
Synonyms: 1,3-Dimethoxy-4-isothiocyanatobenzene, 2,4-Dimethoxyphenylisothiocyanate
008858-5G 008858-25G
FLUO008858-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008858-5G FLUO008858-25G
Isothiocyanate de 2,4-diméthoxyphényle
Isothiocyanate de 2,4-diméthoxyphényle
Formule: C₉H₉NO₂S
MW: 195,24 g/mol
Point d'ébullition: 166…167 °C (6 mmHg)
Point de fusion: 57 °C
Numéro MDL: MFCD00041058
Numéro CAS: 33904-03-9
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité