Isothiocyanate de 2,5-diméthoxyphényle
Synonyms: 1,4-Dimethoxy-2-isothiocyanatobenzene
008866-5G 008866-25G
FLUO008866-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008866-5G FLUO008866-25G
Isothiocyanate de 2,5-diméthoxyphényle
Isothiocyanate de 2,5-diméthoxyphényle
Formule: C₉H₉NO₂S
MW: 195,24 g/mol
Point d'ébullition: 178…180 °C (16 mmHg)
Point de fusion: 33 °C
Numéro MDL: MFCD00041059
Numéro CAS: 40532-06-7
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité