Isothiocyanate de 3-(méthylthio)phényle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L12999.03EA 42.8 EUR InStock
L12999.03
Isothiocyanate de 3-(méthylthio)phényle ≥97%
Isothiocyanate de 3-(méthylthio)phényle
Formule: C₈H₇NS₂
MW: 181,28 g/mol
Point d'ébullition: 144…145 °C (8 mmHg)
Densité: 1,220
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041079
Numéro CAS: 51333-80-3
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité