1,4-Diisothiocyanate de phényle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,4-Diisothiocyanatobenzene, p-Diisothiocyanatobenzene, Phenyl 1,4-diisothiocyanate, Bitoscanate, p-Phenylene diisothiocyanate, PDITC
417510050 417510250
ACRO417510050EA 114 EUR InStock
ACRO417510050 ACRO417510250
1,4-Diisothiocyanate de phényle 99%
1,4-Diisothiocyanate de phényle
Formule: C₈H₄N₂S₂
MW: 192,27 g/mol
Point d'ébullition: 319 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 129…133 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004811
Numéro CAS: 4044-65-9
EINECS: 223-741-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01304
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow to beige to light grey Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 133 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité