2-Amino-5-nitrophénol
Fournisseur: Molekula
MOLE24240078-25GEA 0 EUR InStock
MOLE24240078-25G
2-Amino-5-nitrophénol
2-Amino-5-nitrophénol
Formule: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Point de fusion: 207…208 °C
Densité: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007692
Numéro CAS: 121-88-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité