2-Amino-4-nitrophénol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14234200EA 51.8 EUR InStock
EHERC14234200
2-Amino-4-nitrophénol
2-Amino-4-nitrophénol
Formule: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Point de fusion: 176…177 °C
Densité: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007695
Numéro CAS: 99-57-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité