Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Amino-2-nitrophénol 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

ACRO164230050EA 35.2 EUR InStock
ACRO164230050
4-Amino-2-nitrophénol 99%
4-Amino-2-nitrophénol


Formule: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Point de fusion: 124…128 °C
Numéro MDL: MFCD00007876
Numéro CAS: 119-34-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 128 °C
GC ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité