o-Anisidine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 2-Anisidine2-Méthoxyaniline
EHERC10266000EA 74.4 EUR InStock
EHERC10266000
o-Anisidine
o-Anisidine
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Point d'ébullition: 225 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 5 °C
Densité: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 118 °C
Numéro MDL: MFCD00007688
Numéro CAS: 90-04-0
ONU: 2431
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00670
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité