m-Anisidine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
104820050 104821000 104822500 104820010
ACRO104820050EA 29.3 EUR InStock
ACRO104820050 ACRO104821000 ACRO104822500 ACRO104820010
m-Anisidine 99%
m-Anisidine
Formule: C₇H₉NO
Point d'ébullition: 250…251 °C (760 mmHg)
Point de fusion: -2 °C
Densité: 1.102 g/cm³
Point d'éclair: 126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007783
Numéro CAS: 536-90-3
EINECS: 208-651-4
ONU: 2431
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00670
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5800 to 1.5820 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité