m-Anisidine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 3-Anisidine3-Méthoxyaniline
EHERC10266010EA 78.2 EUR InStock
EHERC10266010
m-Anisidine
m-Anisidine
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Point d'ébullition: 251 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007783
Numéro CAS: 536-90-3
ONU: 2431
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00670
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité