p-Anisidine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Anisidine, 4-Aminoanisole, 4-Methoxyaniline
104830010 104830050 104832500
ACRO104830010EA 93.2 EUR InStock
ACRO104830010 ACRO104830050 ACRO104832500
p-Anisidine 99%
p-Anisidine
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Point d'ébullition: 243 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 56…59 °C
Densité: 1.06 g/cm³
Point d'éclair: 122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007864
Numéro CAS: 104-94-9
EINECS: 203-254-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00670
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey to brown Crystalline powder or granules or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 59 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer 10 ppm Kerobit(N,N'-Di-sec-butyl-p-phenylenediamine)
Pyrrolidone ≤0.2 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité